Principaux documents
B99006
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylphenol
98%
100 G
27,10 €
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
27,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Beilstein:
1210026
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.03 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
pb
226-228 °C (lit.)
Pf
12 °C (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h4-8,11H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NGFPWHGISWUQOI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Application
2-sec-Butylphenol is a precursor to synthesize various coumarin and benzofuran derivatives that are used as lipid-lowering agents[1] and potential bone anabolic agents.[2][3][4] It can also be used as a solvent in organic synthesis.[5]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Benzofuran-dihydropyridine hybrids: A new class of potential bone anabolic agents.
Modukuri R K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 25(24), 6450-6466 (2017)
Spectrophotometric determination of nitrate in vegetable products using 2-sec-butylphenol.
A Tanaka et al.
The Analyst, 107(1271), 190-194 (1982-02-01)
Discovery of coumarin?dihydropyridine hybrids as bone anabolic agents.
Sashidhara K V, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 56(1), 109-122 (2012)
Benzofuran-pyran hybrids: A new class of potential bone anabolic agents.
Gupta S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 28(10), 1719-1724 (2018)
Coumarin chalcone fibrates: a new structural class of lipid lowering agents.
Sashidhara K V, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 64, 422-431 (2013)