Documents
937541
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-3-(pyridin-2-yl)acrylate
≥95%
Synonyme(s) :
3-Amino-3-(2-pyridinyl)-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-amino-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352142
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Couleur
white to yellow, Beige
Groupe fonctionnel
acrylate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)C=C(N)C1=NC=CC=C1
InChI
1S/C10H12N2O2/c1-2-14-10(13)7-8(11)9-5-3-4-6-12-9/h3-7H,2,11H2,1H3
Clé InChI
YYJBOEYBEJCPES-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable