930792
3-[1,3-Dihydro-4-(4-hydroxy-1-butyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione
≥95.0%
Synonyme(s) :
2,6-Piperidinedione, 3-[1,3-dihydro-4-(4-hydroxy-1-butyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(C#CCCO)C3C2)CC1
Catégories apparentées
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Autres remarques
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable