929433
Opto-pomalidomide-C2-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl 3-(4-((2-aminoethyl)amino)-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2,6-dioxopiperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
ligand
pomalidomide
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1=CC(COC(N2C(CCC(N3C(C4=CC=CC(NCCN)=C4C3=O)=O)C2=O)=O)=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable