Principaux documents
900977
Sigma-Aldrich
SPPO13
Synonyme(s) :
1,1′-(9,9′-Spirobi[9H-fluorene]-2,7-diyl)bis[1,1-diphenylphosphine oxide], 2,7-Bis(diphenylphosphoryl)-9,9′-spirobifluorene
100 MG
194,00 €
500 MG
755,00 €
194,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
194,00 €
500 MG
755,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C49H34O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
716.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
194,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Chaîne SMILES 
[P](=O)(c%10ccccc%10)(c9ccccc9)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)[P](=O)(c8ccccc8)c7ccccc7)C42c5c(cccc5)c6c4cccc6
InChI
1S/C49H34O2P2/c50-52(35-17-5-1-6-18-35,36-19-7-2-8-20-36)39-29-31-43-44-32-30-40(53(51,37-21-9-3-10-22-37)38-23-11-4-12-24-38)34-48(44)49(47(43)33-39)45-27-15-13-25-41(45)42-26-14-16-28-46(42)49/h1-34H
Clé InChI
QZSXXAOHMOQXAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
OLED phosphorescent host material.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yang Wang et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(43), 29600-29607 (2016-11-03)
A novel self-host blue-emitting iridium dendrimer, namely, B-CzPO, has been designed and synthesized via a postdendronization route, where a bipolar carbazole/triphenylphosphine oxide hybrid is selected as the peripheral dendron instead of the p-type oligocarbazole used in unipolar analogue B-CzG2. This
A novel blue fluorescent polymer for solution-processed fluorescent-phosphorescent hybrid WOLEDs.
Wang J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(12), 2856-2864 (2015)
Fred Ka-Wai Kong et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(19), 6281-6291 (2016-05-05)
A new class of luminescent dendritic carbazole-containing alkynylplatinum(II) complexes has been synthesized, characterized, and applied as phosphorescent dopants in the fabrication of solution-processable organic light-emitting devices (OLEDs). These complexes exhibit high photoluminescence quantum yields of up to 80% in spin-coated