Principaux documents
80929
Sigma-Aldrich
H-Ala-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~0.8 mmol/g loading
Synonyme(s) :
L-Alanine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
1 G
141,00 €
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
141,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
crystals
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~0.8 mmol/g loading
Taille des particules
80-160 μm
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable