806471
Poly(N-isopropylacrylamide)
average Mn 30,000
Synonyme(s) :
NIPAM polymer, PNIPAM, Polyacrylamide, polyNIPAM
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
average Mn 30,000
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.