790516
Lithium aluminum titanium phosphate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum lithium titanium phosphate, LATP
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable