779482
1-Azido-4-iodobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Iodophenyl azide solution
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solution
Concentration
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Ic1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4IN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
Clé InChI
FJOKWWVZXVTOIR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F
Point d'éclair (°C)
-33 °C