Principaux documents
778958
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-chlorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chlorophenyl azide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.57
Beilstein:
1817911
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solution
Concentration
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
Clé InChI
MHTPYRQIAMETSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F
Point d'éclair (°C)
-33 °C