766941
Potassium bis(triméthylsilyl)amide solution
1.0 M in methyl tert-butyl ether
Synonyme(s) :
Hexaméthyldisilazane potassium salt solution, Hexaméthyldisilazure de potassium solution
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in methyl tert-butyl ether
Densité
0.798 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clé InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
< -30 °C