754846
(2,4-Pentanedionato)bis[2-(2-quinolinyl)phenyl]iridium(III)
98%
Synonyme(s) :
Ir(pq)2acac, PQIr
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
306.1-314.5 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir](c1ccccc1-c2ccc3ccccc3n2)c4ccccc4-c5ccc6ccccc6n5
InChI
1S/2C15H10N.C5H8O2.Ir/c2*1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)16-15;1-4(6)3-5(2)7;/h2*1-6,8-11H;3,6H,1-2H3;/q;;;+1/p-1/b;;4-3-;
Clé InChI
PSYGMJPBSJGLFN-DVACKJPTSA-M
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable