Key Documents
753467
Sigma-Aldrich
4-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
284-290 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)s2
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
Clé InChI
NRGPPHJDPPKYKN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable