Documents
749494
Sigma-Aldrich
(2-Ammonioethyl)di-tert-butylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H26B2F8NP
Poids moléculaire :
364.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
318-325 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](CC[NH3+])C(C)(C)C
InChI
1S/C10H24NP.2BF4/c1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;2*2-1(3,4)5/h7-8,11H2,1-6H3;;/q;2*-1/p+2
Clé InChI
MWVDZPSIELCQBF-UHFFFAOYSA-P
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable