Principaux documents
747866
Sigma-Aldrich
6-Chloro-8-fluoroquinoline
95%
Synonyme(s) :
8-Fluoro-6-chloroquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5ClFN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
76-81 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
ClC1=CC2=C(N=CC=C2)C(F)=C1
InChI
1S/C9H5ClFN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
Clé InChI
VRDHJZRIMIKGRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable