Documents
74305
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium tris(trifluoromethylsulfonyl)methide
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
DMPIMe
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15F9N2O6S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
liquid
Impuretés
<0.5% water
Chaîne SMILES 
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[C-](S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C4F9O6S3/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;5-2(6,7)20(14,15)1(21(16,17)3(8,9)10)22(18,19)4(11,12)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
LUWJQOLQUXTUGM-UHFFFAOYSA-N
Forme physique
Fluorinated, hydrophobic ionic liquid
Autres remarques
Interfacial stability of Li in solvent-free ionic liquid
Informations légales
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, MA, USA
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)