739766
Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
95%
Synonyme(s) :
2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.596
Densité
1.674 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc(C)ccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C