Documents
733695
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-2-hydroxy-4-methyl-5-pentyl methacrylate
>97%
Synonyme(s) :
5,5,5-Trifluoro-4-hydroxy-2-methyl-4-(trifluoromethyl)pentyl methacrylate, HFA monomer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14F6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
>97%
Forme
liquid
Densité
1.302 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(COC(=O)C(C)=C)CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6O3/c1-6(2)8(18)20-5-7(3)4-9(19,10(12,13)14)11(15,16)17/h7,19H,1,4-5H2,2-3H3
Clé InChI
WNAVFWSIXYHORQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable