726931
(S)-(+)-2-Aminoheptane
ChiPros®, produced by BASF
About This Item
Qualité
produced by BASF
Pureté
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
142-144 °C (lit.)
Densité
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
130.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.44 °C - closed cup