Documents
726869
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro Beilstein :
5729988
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by BASF
Pureté
≥98.5% (GC)
99%
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Densité
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable