Documents
714461
Sigma-Aldrich
1-Ethoxycarbonyl cyclobutane-1-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid monoethyl ester, Monoethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451
Densité
1.117 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-12-7(11)8(6(9)10)4-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
XYHZRSFKDSWLHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup