Key Documents
712116
Sigma-Aldrich
meso-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
98%
Synonyme(s) :
(R*,S*)-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16N2 · C3H3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.5% (GC)
98%
Forme
powder
Impuretés
≤0.5% water
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)=O.C1CN[C@H](C1)[C@@H]2CCCN2.C3CN[C@H](C3)[C@@H]4CCCN4
InChI
1S/2C8H16N2.C2H2O4/c2*1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;3-1(4)2(5)6/h2*7-10H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)/t2*7-,8+;
Clé InChI
VSBQBHKEKBYWIP-BMROQPAASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable