Key Documents
709239
Sigma-Aldrich
Bismuth tungsten oxide
powder, −200 mesh, 99.5% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Bi2(WO4)3
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Pureté
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: bismuth
reagent type: catalyst
core: tungsten
Taille des particules
−200 mesh
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[Bi+3].[Bi+3].[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Bi.12O.3W/q2*+3;;;;;;;6*-1;;;
Clé InChI
DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable