Principaux documents
708089
Sigma-Aldrich
(S)-Daipen
97%
Synonyme(s) :
(2S)-(−)-1,1-Bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]22/D −2.4°, c = 0.5 in chloroform
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C19H26N2O2/c1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-13,18H,20-21H2,1-4H3/t18-/m0/s1
Clé InChI
WDYGPMAMBXJESZ-SFHVURJKSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable