Key Documents
69171
Sigma-Aldrich
(±)-4-Chlorophenylglycine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(±)-α-Amino-4-chlorophenylacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
QGJGBYXRJVIYGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable