Key Documents
68892
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetate
technical, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H25N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
liquid
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-5-7-18-8-6-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
Clé InChI
JXZYJTGTWULZIZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves