688770
tert-Butyl acetoacetate
Arxada quality, ≥98 % (w/w) (GC)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Concentration
≥98 % (w/w) (GC)
Impuretés
≤0.1% water
≤0.5% acid (as acetic acid)
≤2.0% tert-butanol
Couleur
clear
APHA: ≤100
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter