688053
Tris(4-carbazoyl-9-ylphenyl)amine
97%
Synonyme(s) :
TCTA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
179-183 °C
Énergie orbitale
HOMO 5.7 eV
LUMO 2.4 eV
Performance des dispositifs OLED
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccc(cc8)-n9c%10ccccc%10c%11ccccc9%11)c%12ccccc2%12
InChI
1S/C54H36N4/c1-7-19-49-43(13-1)44-14-2-8-20-50(44)56(49)40-31-25-37(26-32-40)55(38-27-33-41(34-28-38)57-51-21-9-3-15-45(51)46-16-4-10-22-52(46)57)39-29-35-42(36-30-39)58-53-23-11-5-17-47(53)48-18-6-12-24-54(48)58/h1-36H
Clé InChI
AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.