Documents
681822
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propionitrile, 4-Fluoro-μ-oxobenzenepropanenitrile, 4-Fluorophenacyl cyanide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
84-88 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
Clé InChI
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable