681792
N-tert-Butylbenzenesulfenamide
97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-N-(phenylthio)propan-2-amine, N-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfenamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.5457
Point d'ébullition
57-60 °C/0.3 mmHg
Densité
0.997 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)NSc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NS/c1-10(2,3)11-12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8,11H,1-3H3
Clé InChI
AAQBFMPKCDTAJD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Anti-SN2′ Mitsunobu reaction with chiral hydroxy-alpha-alkenylsilanes to give vinylsilanes
- Anodic oxidation reactions
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
205.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.11 °C - closed cup