Principaux documents
681288
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methoxypyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
COc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-9-4-2-7-5(6)8-3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
RSUBGBZOMBTDTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3