Principaux documents
680443
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3-diphenylpropane-1,3-dione
97%
Synonyme(s) :
α-Bromodibenzoylmethane, Dibenzoylmethylbromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H11BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
89-93 °C
Chaîne SMILES 
BrC(C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11BrO2/c16-13(14(17)11-7-3-1-4-8-11)15(18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clé InChI
BYAJHZYXPBREEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Justin D Smith et al.
Nature communications, 10(1), 1837-1837 (2019-04-25)
Photocatalytic polymers offer an alternative to prevailing organometallics and nanomaterials, and they may benefit from polymer-mediated catalytic and material enhancements. MPC-1, a polymer photoredox catalyst reported herein, exhibits enhanced catalytic activity arising from charge transfer states (CTSs) between its two