Documents
667226
Sigma-Aldrich
Chlorohydridotris (triphenylphosphine) ruthenium (II) toluene adduct
About This Item
Formule linéaire :
HRuCl · 3(P(C6H5)3) ·C6H5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1016.53
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[RuH].Cc1ccccc1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7.c8ccc(cc8)P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15P.C7H8.ClH.Ru.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h3*1-15H;2-6H,1H3;1H;;/q;;;;;+1;/p-1
Clé InChI
FPDVFAUPHLXLMN-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for synthesis of:
  • Dithiolate-bridged ruthenium-rhodium heterobimetallic dihydride complex
  • Amido / phosphine pincer hydrides of ruthenium
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable