Principaux documents
666750
Sigma-Aldrich
3-(4′-Methoxybenzyloxy)-phenylboronsäure
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H15BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
159-163 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-7-5-11(6-8-13)10-19-14-4-2-3-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
Clé InChI
BBNOCVPPEAVHKK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable