Documents
666084
Sigma-Aldrich
4-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenylamine
97%
Synonyme(s) :
2-(p-Aminophenyl)-2-imidazoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
145-149 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)C2=NCCN2
InChI
1S/C9H11N3/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
HSJPRHDSBNINIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3