Documents
652342
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-5-formylphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
204-210 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(OCC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-7(6-11)3-8(5-9)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Clé InChI
UGWAEFBQEMQRJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable