Documents
644978
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-phenylisoxazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
110-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2
Clé InChI
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves