Documents
644420
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxy-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C10H5CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
214-215 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
79-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1c(OC)c(OC)cc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8-14)13(12)16-2/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
VTUMHIXLEZHVEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable