Principaux documents
644277
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(1,4,7,10-tetraoxaundecyl)benzene
90%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)benzene, 1,4-Bis(triethoxymethoxy)benzene
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(OCH2CH2)3O]2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.4940 (lit.)
Densité
1.1082 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
COCCOCCOCCOc1ccc(OCCOCCOCCOC)cc1
InChI
1S/C20H34O8/c1-21-7-9-23-11-13-25-15-17-27-19-3-5-20(6-4-19)28-18-16-26-14-12-24-10-8-22-2/h3-6H,7-18H2,1-2H3
Clé InChI
GLFDQJMQVPBQCE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter