Documents
643297
Sigma-Aldrich
Gold coated mica
99.999% (Au), layer thickness 2000 Å
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Au
Poids moléculaire :
196.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999% (Au)
L × l × épaisseur
3 in. × 1 in. × 150 μm
Épaisseur de la couche
2000 Å
Chaîne SMILES 
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation which can be greatly enhanced by annealing.
Conditionnement
1ea = 1 in. × 3 in. sheet
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes