Documents
641529
Sigma-Aldrich
trans-4-Benzyloxy-3-chloro-5-methoxy-β-nitrostyrene
97%
Synonyme(s) :
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-5-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(3-Chloro-4-benzyloxy-5-methoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
137-141 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(\C=C\[N+]([O-])=O)cc(Cl)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14ClNO4/c1-21-15-10-13(7-8-18(19)20)9-14(17)16(15)22-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+
Clé InChI
XKJQWVBCSSZOCK-BQYQJAHWSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable