Documents
632066
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexyl-1-propyne
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4590 (lit.)
Point d'ébullition
157-158 °C (lit.)
Densité
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C#CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,9H,3-8H2
Clé InChI
UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup