Documents
631094
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
Synonyme(s) :
(2-Fluorobenzyl)methylamine, N-(2-Fluorobenzyl)-N-methylamine, N-Methyl-2-fluorobenzylamine, N-Methyl-o-fluorobenzylamine
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5010 (lit.)
Point d'ébullition
73 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5,10H,6H2,1H3
Clé InChI
AHIHZCXUWGORQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter