Documents
610003
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-18O4 solution
~80 wt. % in H218O, 75 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
H3P18O4
Poids moléculaire :
105.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
75 atom % 18O
Poids mol.
104.0 by atom % calculation (75 atom % 18O)
Concentration
~80 wt. % in H218O
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[18OH]P([18OH])([18OH])=[18O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-QVEBFPOWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter