Principaux documents
603570
Sigma-Aldrich
Veratraldehyde-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
3,4-Dimethoxybenzaldehyde-α-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC8H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
pb
281 °C
Pf
40-43 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1OC)[13CH]=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3/i6+1
Clé InChI
WJUFSDZVCOTFON-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves