592013
4-Phenoxyphenylacetonitrile
97%
About This Item
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5810 (lit.)
Point d'ébullition
360-361 °C (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CCc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11NO/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)16-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
Clé InChI
PCOVIPKFOQOPEH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup