Key Documents
588008
Sigma-Aldrich
Dichloroacetyl chloride-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Cl213CHCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
107-108 °C (lit.)
Densité
1.542 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl[13CH](Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1
Clé InChI
FBCCMZVIWNDFMO-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges