Principaux documents
569178
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(c(c1)N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-8(10(12)13)7(4-6)9-5-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
XRYLXAIOORHIOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves