Principaux documents
566438
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H3BrCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5020 (lit.)
pb
265-266 °C (lit.)
Densité
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(CC#N)c(Br)c1
InChI
1S/C9H5BrF3N/c10-8-5-7(9(11,12)13)2-1-6(8)3-4-14/h1-2,5H,3H2
Clé InChI
RYUZTTSDBHOIAF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable