Key Documents
555878
Sigma-Aldrich
Chloromethyl(dimethyl)silane
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2SiH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Point d'ébullition
82-83 °C (lit.)
Densité
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si](C)(C)CCl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2)3-4/h5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BHLKIZCNPYDMOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup